Learn More
MeCP2 Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Artikelnummer. 18499608 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18499608 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18499608 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305541FR
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MeCP2 Monoclonal specifically detects MeCP2 in Bovine/Canine/Equine/Human/Mouse/Pig/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MeCP2
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AUTSX3, DKFZp686A24160, MeCp-2 protein, mental retardation, X-linked 79, methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome), X-linked 16
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant MeCP2 expressed in and purified from E. coli.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, Neuroscience, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4204
Zielspezies Bovine, Canine, Equine, Human, Mouse, Pig, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus