Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Vorverpackungsverordnung
Ermöglicht präzise Standardlösungen. Hirschmann™ Messkolben der Klasse A gemäß Vorverpackungsverordnung auf den Inhalt oder die Abgabe eines bestimmtes Flüssigkeitsvolumen genormt. Der Kolben verfügt über blaue Graduierungen.
Marke:  Hirschmann™ 2950175
Additional Details : Gewicht : 0.10800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11892582
  • 155.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klasse A
  • Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
  • Konformitätszertifiziert
  • Blaue Graduierung
  • Ungeschliffen, mit Rand
  • Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls der Istwert vom Normalwert abweicht
  • Kalibriert für IN
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
0.5 ml
Ja
47 bis 53 ml
140 mm
A
Zertifikate
Offerte speciali
Offerte speciali