Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Vorverpackungsverordnung
Ermöglicht präzise Standardlösungen. Hirschmann™ Messkolben der Klasse A gemäß Vorverpackungsverordnung auf den Inhalt oder die Abgabe eines bestimmtes Flüssigkeitsvolumen genormt. Der Kolben verfügt über blaue Graduierungen.
Marke: Hirschmann™ 2950189
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Klasse A
- Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
- Konformitätszertifiziert
- Blaue Graduierung
- Ungeschliffen, mit Rand
- Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls der Istwert vom Normalwert abweicht
- Kalibriert für IN
Spezifikation
375 ml | |
0.5 ml | |
Ja |
343 bis 357 ml | |
260 mm | |
A |