Learn More
Novus Biologicals™ MCPIP1/ZC3H12A Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Gen-ID (Entrez) | 80149 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | Reg1, Regnase-1, zinc finger CCCH-type containing 12A |
| Gensymbol | ZC3H12A |
| Forschungskategorie | Cancer, Cell Biology, Editing and Processing Endonucleases, Immunology, Inflammation |
| Protein | MCPIP1/ZC3H12A |