Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 2
Aus Kalknatronglas mit robusten geprägten Strahlen
Marke: MBL PRA804B
20.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Kalibriert, um von jeder Graduierungslinie bis zum Nullpunkt am Strahl zu liefern
- Die Graduierungen in permanenter Bernsteinfärbung werden in das Glas eingeschmolzen werden, um höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe zu gewährleisten
Spezifikation
ISO 835 | |
Ja | |
5/Pckg. | |
5 mL |
Kalknatronglas | |
0.05 ml | |
± 0.05 ml | |
Pipette |