Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 2
Aus Kalknatronglas mit robusten geprägten Strahlen
19.05 CHF - 33.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Menge | 5/Pckg. |
Typ | Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12570046
|
MBL
PRA806B |
10 ml | 0.1 ml |
23.40 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12550046
|
MBL
PRA802B |
2 mL | 0.02 ml |
21.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12580046
|
MBL
PRA808B |
25 mL | 0.1 ml |
33.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12540046
|
MBL
PRA800B |
1 ml | 0.01 ml |
19.05 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12560046
|
MBL
PRA804B |
5 mL | 0.05 ml |
22.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kalibriert, um von jeder Graduierungslinie bis zum Nullpunkt am Strahl zu liefern
- Die Graduierungen in permanenter Bernsteinfärbung werden in das Glas eingeschmolzen werden, um höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe zu gewährleisten
Spezifikation
ISO 835 | |
Ja | |
Pipette |
Kalknatronglas | |
5/Pckg. |