Learn More
MBL™ Tropfpipetten Reagenzflaschen aus Kalknatronglas
Hergestellt aus klarem Kalknatronglas.
61.50 CHF - 99.45 CHF
Spezifikation
Material | Kalknatronglas |
---|---|
Enthält | Tropfpipetten mit Silikon-Sauger |
Typ | Pasteurpipette |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15419793
|
MBL
SBD050 |
Gelenkgröße 14/15 | 50 ml-Flasche |
97.20 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15768057
|
MBL
SBD100 |
Gelenkgröße 14/23 | 100 ml-Flasche |
99.45 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15778057
|
MBL
SBD250 |
Gelenkgröße 19/26 | 250 ml Flasche |
61.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Kalknatronglas.
- Mit integriertem geschliffenem Glaskonus auf der Pipette
- Lieferung mit Gummihütchen
- Flaschen separat erhältlich
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Tropfpipetten mit Silikon-Sauger | |
Pasteurpipette |