Learn More
MBL™ Tropfpipetten Reagenzflaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15778057
Click to view available options
Beschreibung:
Gelenkgröße 14/15
Gelenkgröße 14/23
Gelenkgröße 19/26
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Flasche
250 ml Flasche
50 ml-Flasche
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15778057
Marke: MBL SBD250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus klarem Kalknatronglas.
  • Mit integriertem geschliffenem Glaskonus auf der Pipette
  • Lieferung mit Gummihütchen
  • Flaschen separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gelenkgröße 19/26
Material Kalknatronglas
Enthält Tropfpipetten mit Silikon-Sauger
Typ Pasteurpipette
Zur Verwendung mit (Geräte) 250 ml Flasche