Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Der MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Beschriftung in blauer Emailfarbe ermöglicht eine einfache Volumenbestimmung. Mit Polyethylenstopfen.
Marke:  MBL FRD032P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12663022
  • 87.05 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
  • Beschriftungen in blauem Email
  • Stopfen aus Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664
Blaue Emaille-Beschriftungen
Borosilikatglas
±0,3 ml
Klasse B
Polyethylen
200 ml
210 mm
Ja
14/23
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B > Kapazität: 200 ml