Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Toleranz:
±0,3 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.5 ml
±1.2 ml
± 0.2 ml
± 0.8 ml
± 2.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
- Beschriftungen in blauem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1042, DIN 12664 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Beschreibung | Blaue Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Toleranz | ± 0.2 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | Klasse B |
| Verschlussgröße | 14/23 |