Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Der MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Beschriftung in blauer Emailfarbe ermöglicht eine einfache Volumenbestimmung. Mit Polyethylenstopfen.
Marke: MBL FRD026P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
- Beschriftungen in blauem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Blaue Emaille-Beschriftungen | |
Borosilikatglas | |
±0.08 ml | |
Klasse B |
Polyethylen | |
25 ml | |
110 mm | |
Ja | |
10/19 |
Volumetrics brochure
DateigrößeVersion: 2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B > Kapazität: 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur