Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Der MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Beschriftung in blauer Emailfarbe ermöglicht eine einfache Volumenbestimmung. Mit Polyethylenstopfen.
Marke: MBL FRD040P
38.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
- Beschriftungen in blauem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Blaue Emaille-Beschriftungen | |
Borosilikatglas | |
±1.2 ml | |
Klasse B |
Polyethylen | |
2000 ml | |
370 mm | |
Ja | |
29/32 |