Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Der MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Beschriftung in blauer Emailfarbe ermöglicht eine einfache Volumenbestimmung. Mit Polyethylenstopfen.
Marke:  MBL FRD036P
45.60 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12020703
  • 48.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
  • Beschriftungen in blauem Email
  • Stopfen aus Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664
Blaue Emaille-Beschriftungen
Borosilikatglas
±0.5 ml
Klasse B
Polyethylen
500 ml
260 mm
Ja
19/26
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B > Kapazität: 500 ml