Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse B
Artikelnummer. 10111930
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Toleranz:
±0,3 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.5 ml
±1.2 ml
± 0.2 ml
± 0.8 ml
± 2.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10111930
Marke: MBL FRD025P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Der MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Beschriftung in blauer Emailfarbe ermöglicht eine einfache Volumenbestimmung. Mit Polyethylenstopfen.
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
  • Beschriftungen in blauem Email
  • Stopfen aus Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664
Verschlussmaterial Polyethylen
Beschreibung Blaue Emaille-Beschriftungen
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 110 mm
Toleranz ±0.08 ml
Graduated Ja
Klasse Klasse B
Verschlussgröße 10/19