Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Toleranz:
±0,025 ml
±0,1 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
± 0,04 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 1042
- Mit flachem Hals für Gummistopfen
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
- H“-Konformität zertifiziert
- Einzeln durch ein Laserverfahren mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum versehen
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
- Beschriftungen in blauem Email
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Klasse A, ISO 1042, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Gummi |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Flaschenhalstyp | Glatt |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |