Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ 3000/5000 Spezialplattformen mit Klammern
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Marke:  Thermo Scientific™ 3599-63
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10338293
  • 5087.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Wenn Sie nur eine einzige Gefäßgröße verwenden, wie zum Beispiel einen Kolben, bieten diese Plattformen maximales Fassungsvermögen und werden mit bereits installierten Klammern geliefert.
  • Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht
Spezifikation
Spezifikation
Verstellbare Gefäßplattform
30 x 18 in.
76 cm
45,7 cm
Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler
Analysezertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
30 in.
18 in.
Verstellbare Gefäßplattform
Einstellbar