Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ 3000/5000 Spezialplattformen mit Klammern
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
1425.00 CHF - 5525.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) Plattform | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) Plattform | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10134573
|
Thermo Scientific™
3599-46 |
Mehrzweckablage | Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler | 30 in. | 1 |
1425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10338293
|
Thermo Scientific™
3599-63 |
Verstellbare Gefäßplattform | Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler | 30 in. | Einstellbar |
5087.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10420204
|
Thermo Scientific™
3599-96 |
Scheidetrichter | MaxQ™ 3000 Schüttler | 36 in. | 16 |
5525.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10023123
|
Thermo Scientific™
3599-49 |
Scheidetrichter (500 ml bis 2 l) | MaxQ 3000 Nur Shaker | 36 in. | 10 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Wenn Sie nur eine einzige Gefäßgröße verwenden, wie zum Beispiel einen Kolben, bieten diese Plattformen maximales Fassungsvermögen und werden mit bereits installierten Klammern geliefert.
- Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht.