Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ 3000/5000 Spezialplattformen mit Klammern
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Marke: Thermo Scientific™ 3599-49
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Wenn Sie nur eine einzige Gefäßgröße verwenden, wie zum Beispiel einen Kolben, bieten diese Plattformen maximales Fassungsvermögen und werden mit bereits installierten Klammern geliefert.
- Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht
Spezifikation
Scheidetrichter (500 ml Rate 2l ) | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
36 in. | |
24 in. | |
MaxQ 3000 Nur Shaker |
Scheidetrichter (500 ml bis 2 l) | |
30 x 18 in. | |
91cm | |
61cm | |
10 |