Learn More
R&D Systems™ Max Rainbow Fluorescent Particle Set (0.1 - 0.3 um)
Artikelnummer. 18343077 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18343077 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18343077 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP300507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.69 CHF
    561.75 CHF / 2 Milliliter
    Sparen 98.94 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Used for performance tracking in multiple channels (UV, violet, green, yellow, orange, far red, and IR)
The Max Rainbow Fluorescent Particles are designed to ensure optimal flow cytometer alignment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Deionized water, 0.01% NP-40
Konservierungsmittel 0.02% Sodium Azide
Menge 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produktlinie Novus