Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen im 384-Format mit Filter
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts.
Marke: Thermo Scientific™ 7445
Additional Details : Gewicht : 2.09808kg
Beschreibung
Die sterilen Spitzen werden nach strengen Kriterien getestet, um hohe Qualität zu gewährleisten.
Ganz gleich, ob Sie Genommaterial, bakterielle Präparate oder andere wertvolle Proben pipettieren möchten - das Risiko einer von Aerosolen stammenden Kreuzkontamination während der Pipettierung ist stets ein kritischer Faktor. Damit keine Kontamination des Dispensierungsgefäßes der Pipettierungsvorrichtung auftritt, empfehlen wir den Einsatz von Filterspitzen.
Vorteile:- Tests nach strengen Kriterien garantieren eine wirksame Blockierung von Aerosolen in den Filterspitzen.
- Das hydrophobe Filtermaterial aus Polyethylen verhindert die Kontamination von Proben durch Partikel.
- Ein versehentlicher Filterkontakt führt nicht zur Kontamination von Proben oder Probenverlust.
- Die sterile Verpackung lässt sich leicht öffnen.
- Der Deckel des Gestelle kann einfach aufgeklappt werden und muss nicht auf der Arbeitsfläche abgelegt werden, sodass die Sterilität erhalten bleibt.
- Die Gestelle sind steril in Beuteln aus dickem Polyethylen verpackt, die dank einem Verschlussstreifen leicht zu öffnen sind.
Filtertests nach strengen Kriterien:
- Der Filter muss bestimmte Porositätsanforderungen erfüllen und über die gesamte Spitzenbreite hinweg eine wirksame Sperre darstellen.
- Um zu gewährleisten, dass hierbei keine Defekte auftreten, werden zwei spezifische Tests durchgeführt: Quecksilberzufuhr- und Partikelzähltest.
- Durch den Quecksilberzufuhrtest (QK 13.1 – QK 13.8) wird sichergestellt, dass die eigentlichen Filterkomponenten bestimmte Anforderungen an die Aerosolblockierung erfüllen.
- Der Partikelzähltest (Testprotokoll QAS-0100) stellt sicher, dass der Filter auch nach dem Einsetzen in die Pipettenspitze Aerosole wirksam blockiert. Außerdem stellt er die richtige Form und Passform des Filters sicher.
- Alle Spitzenchargen werden getestet, indem ein Aerosolvakuum an den Filter angesaugt wird. Dann wird geprüft, dass keine Partikel den Filter passieren.
Empfohlen für:
- Bakteriologie
- Gel-Beladung
- PCR-Entwurf
- Geringeres Risiko von Kreuzkontamination bei routinemäßigem Pipettieren
Spezifikation
125 µl | |
Steril | |
Equalizer 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel |
Gefiltert | |
Gestell | |
Matrix |