Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen im 384-Format mit Filter
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen mit Filter verhindern eine Kontamination des Pipettenschafts.
1090.80 CHF
Spezifikation
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Format Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Equalizer 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel
Produktlinie Matrix
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
10111303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
7445
125 µl Equalizer 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel Gestell Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10744824
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
7435
30 μl Equalizer 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel Gestell Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Die sterilen Spitzen werden nach strengen Kriterien getestet, um hohe Qualität zu gewährleisten.
Ganz gleich, ob Sie Genommaterial, bakterielle Präparate oder andere wertvolle Proben pipettieren möchten - das Risiko einer von Aerosolen stammenden Kreuzkontamination während der Pipettierung ist stets ein kritischer Faktor. Damit keine Kontamination des Dispensierungsgefäßes der Pipettierungsvorrichtung auftritt, empfehlen wir den Einsatz von Filterspitzen.
Vorteile:
  • Tests nach strengen Kriterien garantieren eine wirksame Blockierung von Aerosolen in den Filterspitzen.
  • Das hydrophobe Filtermaterial aus Polyethylen verhindert die Kontamination von Proben durch Partikel.
  • Ein versehentlicher Filterkontakt führt nicht zur Kontamination von Proben oder Probenverlust.
  • Die sterile Verpackung lässt sich leicht öffnen.
  • Der Deckel des Gestelle kann einfach aufgeklappt werden und muss nicht auf der Arbeitsfläche abgelegt werden, sodass die Sterilität erhalten bleibt.
  • Die Gestelle sind steril in Beuteln aus dickem Polyethylen verpackt, die dank einem Verschlussstreifen leicht zu öffnen sind.
Filtertests nach strengen Kriterien:
  • Der Filter muss bestimmte Porositätsanforderungen erfüllen und über die gesamte Spitzenbreite hinweg eine wirksame Sperre darstellen.
  • Um zu gewährleisten, dass hierbei keine Defekte auftreten, werden zwei spezifische Tests durchgeführt: Quecksilberzufuhr- und Partikelzähltest.
  • Durch den Quecksilberzufuhrtest (QK 13.1 – QK 13.8) wird sichergestellt, dass die eigentlichen Filterkomponenten bestimmte Anforderungen an die Aerosolblockierung erfüllen.
  • Der Partikelzähltest (Testprotokoll QAS-0100) stellt sicher, dass der Filter auch nach dem Einsetzen in die Pipettenspitze Aerosole wirksam blockiert. Außerdem stellt er die richtige Form und Passform des Filters sicher.
  • Alle Spitzenchargen werden getestet, indem ein Aerosolvakuum an den Filter angesaugt wird. Dann wird geprüft, dass keine Partikel den Filter passieren.
Empfohlen für:
  • Bakteriologie
  • Gel-Beladung
  • PCR-Entwurf
  • Geringeres Risiko von Kreuzkontamination bei routinemäßigem Pipettieren
Spezifikation
Spezifikation
Gefiltert
Gestell
Matrix
Steril
Equalizer 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel