Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche, thermoplastisch, gelb durchscheinend
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Treibstoffen und industriellen Schmiermitteln. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Marke:  Masterflex™ 06401-15
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795128
  • 209.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schlauch beständig gegen nahezu alle Kohlenwasserstoffe, keine Versprödung und kein Aufquellen. Spezielle Formulierung für das Durchleiten von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.
  • Thermoplastisch. Auf PVC basierendes Material mit Weichmachern
  • Robustes (steifes) Material
  • Ozon- und UV-beständig
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen
  • Durchscheinend gelb
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Hohe Dielektrizitätskonstante
  • Nicht verwendbar für starke Säuren und starke Laugen
  • Sterilisation nicht empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
Thermoplastisch
Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis
15
3/16 in.
Niedrig
40 psi
74 °C
4.8 mm
15 m
-37 °C
1.7 bis 1000 ml/min
8.8 m
Durchscheinend gelb
660 mm