Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche, thermoplastisch, gelb durchscheinend
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Treibstoffen und industriellen Schmiermitteln. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
209.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Material | Thermoplastisch |
Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -37 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795128
|
Masterflex™
06401-15 |
15 |
209.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11725138
|
Masterflex™
06401-24 |
24 |
267.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780989
|
Masterflex™
06401-35 |
35 |
329.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760999
|
Masterflex™
06401-36 |
36 |
358.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schlauch beständig gegen nahezu alle Kohlenwasserstoffe, keine Versprödung und kein Aufquellen. Spezielle Formulierung für das Durchleiten von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.- Thermoplastisch. Auf PVC basierendes Material mit Weichmachern
- Robustes (steifes) Material
- Ozon- und UV-beständig
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen
- Durchscheinend gelb
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- Nicht verwendbar für starke Säuren und starke Laugen
- Sterilisation nicht empfohlen
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
15 m | |
-37 °C | |
Durchscheinend gelb |
Thermoplastisch | |
Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis | |
Niedrig | |
74 °C |