Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche, thermoplastisch, gelb durchscheinend
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Treibstoffen und industriellen Schmiermitteln. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Marke: Masterflex™ 06401-36
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Schlauch beständig gegen nahezu alle Kohlenwasserstoffe, keine Versprödung und kein Aufquellen. Spezielle Formulierung für das Durchleiten von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.- Thermoplastisch. Auf PVC basierendes Material mit Weichmachern
- Robustes (steifes) Material
- Ozon- und UV-beständig
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen
- Durchscheinend gelb
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- Nicht verwendbar für starke Säuren und starke Laugen
- Sterilisation nicht empfohlen
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Thermoplastisch | |
Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis | |
36 | |
3/8 in. | |
Niedrig | |
20 psi | |
74 °C |
9.7 mm | |
15 m | |
-37 °C | |
4.8 bis 2900 ml/min | |
8.2 m | |
Durchscheinend gelb | |
610 mm |