Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche, thermoplastisch, gelb durchscheinend
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Treibstoffen und industriellen Schmiermitteln. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Marke: Masterflex™ 06401-24
Dettagli aggiuntivi : Gewicht : 1.50000kg
Descrizione
Schlauch beständig gegen nahezu alle Kohlenwasserstoffe, keine Versprödung und kein Aufquellen. Spezielle Formulierung für das Durchleiten von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.- Thermoplastisch. Auf PVC basierendes Material mit Weichmachern
- Robustes (steifes) Material
- Ozon- und UV-beständig
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen
- Durchscheinend gelb
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- Nicht verwendbar für starke Säuren und starke Laugen
- Sterilisation nicht empfohlen
Specifica
Pumpenschlauch | |
Thermoplast | |
Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heiz├╢len, Schneid├╢len und K├╝hlmitteln auf Glykolbasis | |
24 | |
1/4 in. | |
Niedrig | |
40 psi | |
74 °C |
6.4 mm | |
15 m | |
-37 °C | |
2.8 bis 1700 ml/min | |
8.8 m | |
Durchscheinend gelb | |
660 mm |