Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenkopf für L/S™ Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, Edelstahlrotor
Ideal für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
Marke: Masterflex™ 07024-52
Additional Details : Gewicht : 0.46400kg
Beschreibung
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
- Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
- Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
- Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
- Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
Spezifikation
7,6 H x 7 B x 6,4 cm T | |
Für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern | |
1 | |
Befestigt | |
7,6 cm | |
Je 1 | |
L/S-Schläuche | |
Standard-Pumpenkopf | |
1 bis 600 U/min |
2,8 bis 1700 ml/min | |
Schlauchladeschlüssel, Montagehardware (ein Kanal) und einen Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 Zoll) Länge | |
3 | |
6,4 cm | |
7 cm | |
Kaltgewalzter Stahl | |
24 | |
Edelstahl | |
Polyphenylensulfid |