Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenkopf für L/S™ Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, Edelstahlrotor
Ideal für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
473.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 7,6 H x 7 B x 6,4 cm T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
Enthält Schlauchladeschlüssel, Montagehardware (ein Kanal) und einen Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 Zoll) Länge
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11880060
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07014-52
14
473.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11870080
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07015-52
15
473.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11800070
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07016-52
16
473.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11880080
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07017-52
17
473.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11820090
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07024-52
24
473.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
  • Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
  • Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
  • Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
Spezifikation
Spezifikation
7,6 H x 7 B x 6,4 cm T
Schlauchladeschlüssel, Montagehardware (ein Kanal) und einen Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 Zoll) Länge
3
6,4 cm
7 cm
L/S-Schläuche
Edelstahl
Polyphenylensulfid
Für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
1
Befestigt
7,6 cm
Je 1
Standard-Pumpenkopf
1 bis 600 U/min