Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenkopf für L/S™ Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, Edelstahlrotor
Ideal für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
Marke:  Masterflex™ 07016-52
Additional Details : Gewicht : 0.45600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11800070
  • 473.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
  • Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
  • Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
  • Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
Spezifikation
Spezifikation
7,6 H x 7 B x 6,4 cm T
Für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
1
Befestigt
7,6 cm
Je 1
L/S-Schläuche
Standard-Pumpenkopf
1 bis 600 U/min
0,8 bis 480 ml/min
Schlauchladeschlüssel, Montagehardware (ein Kanal) und einen Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 Zoll) Länge
3
6,4 cm
7 cm
Kaltgewalzter Stahl
16
Edelstahl
Polyphenylensulfid