Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs erlaubt ist.
177.00 CHF - 249.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Puri-Flex |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11739809
|
Masterflex™
96419-26 |
26 |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11749809
|
Masterflex™
96419-73 |
73 |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11759809
|
Masterflex™
96419-82 |
82 |
249.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Durchscheinende Schläuche mit einer glatten Oberfläche, die gute Biokompatibilität und geringe Gasdurchlässigkeit aufweisen.- Heißsiegelbar und schweißbar
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
- Lange Lebensdauer der Pumpe im Vergleich zu Silikon oder vielen anderen TPE-Schläuchen
- Hergestellt nach GMP
- Konform mit USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Sterilisieren: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Puri-Flex | |
Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen | |
Je 1 | |
Durchscheinend |
Ja | |
7.6 m | |
–50°C | |
Niedrig | |
135 °C |