Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11749809
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11749809
Marke: Masterflex™ 9641973
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs erlaubt ist.
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Durchscheinende Schläuche mit einer glatten Oberfläche, die gute Biokompatibilität und geringe Gasdurchlässigkeit aufweisen.
  • Heißsiegelbar und schweißbar
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
  • Lange Lebensdauer der Pumpe im Vergleich zu Silikon oder vielen anderen TPE-Schläuchen
  • Hergestellt nach GMP
  • Konform mit USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisieren: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Puri-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 73
Flussrate 0,01 bis 8 l/min.
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.3┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch