Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Verschiedene Schlauchgrößen für maximale Flexibilität Der Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche besticht durch längere Lebensdauer der Schläuche und höhere Leistung.
1250.00 CHF - 1430.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 0.01 bis 13 l/min |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Anzahl Rollen | 3 |
Verschlussart | Verstellbar |
Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 7.9 Zoll |
Produktcode | Marke | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15366038
|
Masterflex™
77602-00 |
Kaltgewalzter Stahl |
1250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15376038
|
Masterflex™
77602-10 |
Edelstahl |
1430.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für maximale Flexibilität können mehrere Schlauchgrößen verwendet werden.Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche bietet eine längere Schlauchlebensdauer und verbesserte Leistung.
- Schlauchwechsel und Flüssigkeitswechsel dauern nur Sekunden
- Schnelle Schlauchwechsel minimieren Stillstandszeiten
- Automatische Schlauchretention eliminiert Anwendereinstellungen und vereinfacht das Setup
- Einstellbare Okklusion ermöglicht die Optimierung der Druck- und Saugleistung sowie der Schlauchlebensdauer durch Anpassung der Schlauchquetschung
- Fünf-Schrauben-Montage gewährleistet sicheren Sitz des Pumpenkopf auf dem Antrieb
Spezifikation
0.01 bis 13 l/min | |
3 | |
7.9 Zoll | |
3.5 Zoll | |
7.4 Zoll | |
Edelstahl | |
I/P Easy-Load Pumpenköpfe |
1 | |
Verstellbar | |
201 mm | |
89 mm | |
187 mm | |
I/P 26, I/P 73, I/P 82 | |
Polyphenylensulfid |