Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Artikelnummer. 15376038 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotormaterial Packungsgröße
15376038 Edelstahl 1 Stück
15366038 Kaltgewalzter Stahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15376038 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7760210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 CHF
    1227.63 CHF / 1 Stück
    Sparen 247.37 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschiedene Schlauchgrößen für maximale Flexibilität Der Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche besticht durch längere Lebensdauer der Schläuche und höhere Leistung.
Für maximale Flexibilität können mehrere Schlauchgrößen verwendet werden.Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche bietet eine längere Schlauchlebensdauer und verbesserte Leistung.
  • Schlauchwechsel und Flüssigkeitswechsel dauern nur Sekunden
  • Schnelle Schlauchwechsel minimieren Stillstandszeiten
  • Automatische Schlauchretention eliminiert Anwendereinstellungen und vereinfacht das Setup
  • Einstellbare Okklusion ermöglicht die Optimierung der Druck- und Saugleistung sowie der Schlauchlebensdauer durch Anpassung der Schlauchquetschung
  • Fünf-Schrauben-Montage gewährleistet sicheren Sitz des Pumpenkopf auf dem Antrieb
Spezifikation
Flussrate 0,01 bis 13 l/min
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Verstellbar
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 7.9 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 201 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 89 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 7.4 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 187 mm
Rollenmaterial Edelstahl
Schlauchtyp I/P 26, I/P 73, I/P 82
Typ I/P Easy-Load Pumpenköpfe
Rotormaterial Edelstahl
Gehäusematerial Polyphenylensulfid