Learn More
Thermo Scientific™ MAS™ PAR™ TDM-Kontrollen
Mit den gebrauchsfertigen, analysierten MAS PAR TDM Multianalyt-Flüssigkontrollen können Sie Testverfahren für die Medikamentenspiegelbestimmung überprüfen.
227.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | MAS PAR TDM Quality Control |
Nachweisbare Analyten | Acetaminophen, Amikacin, Caffeine, Carbamazepine, Digoxin, Disopyramide, Estriol, Ethanol, Ethosuximide, Gentamicin, Lidocaine, Lithium, Methotrexate, N-acetylprocainamide (NAPA), Phenobarbital, Phenytoin, Primidone, Procainamide, Quinidine, Salicylate (SALY), Theophylline, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Thyroxine (T4 Total), Tobramycin, Tricyclic Antidepressants, Triiodthyronine Total (TT3), Valproic Acid, Vancomycin |
Probentyp | Serum |
Typ | Control |
Produktcode | Marke | Füllstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Füllstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17476883
|
Thermo Scientific™
PTD1-1001 |
1 |
227.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit den gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ MAS™ PAR™ TDM-Multianalytflüssigkontrollen – therapeutischen Medikamentenspiegel-Kontrollen mit ermittelten Zielwerten, die auf therapeutische Medikamente und gebräuchliche Immunassay-Testverfahren auf den meisten automatisierten Geräten ausgelegt sind – können Sie Testverfahren für die Medikamentenspiegelbestimmung überprüfen.
- Gebrauchsfertige Flüssigkeit
- Verfügt über drei signifikante Konzentrationsstufen
- Enthält Sollwertermittlungen für die wichtigsten automatischen Analysatoren
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Acetaminophen, Amikacin, Caffeine, Carbamazepine, Digoxin, Disopyramide, Estriol, Ethanol, Ethosuximide, Gentamicin, Lidocaine, Lithium, Methotrexate, N-acetylprocainamide (NAPA), Phenobarbital, Phenytoin, Primidone, Procainamide, Quinidine, Salicylate (SALY), Theophylline, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Thyroxine (T4 Total), Tobramycin, Tricyclic Antidepressants, Triiodthyronine Total (TT3), Valproic Acid, Vancomycin | |
Control | |
36 Monate |
MAS PAR TDM Quality Control | |
Serum | |
6 x 5 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.