Learn More
Thermo Scientific™ MAS™ PAR™ TDM-Kontrollen
Artikelnummer. 17476883 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllstand:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllstand Packungsgröße
17476883 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17476883 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PTD11001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Mit den gebrauchsfertigen, analysierten MAS PAR TDM Multianalyt-Flüssigkontrollen können Sie Testverfahren für die Medikamentenspiegelbestimmung überprüfen.
Mit den gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ MAS™ PAR™ TDM-Multianalytflüssigkontrollen – therapeutischen Medikamentenspiegel-Kontrollen mit ermittelten Zielwerten, die auf therapeutische Medikamente und gebräuchliche Immunassay-Testverfahren auf den meisten automatisierten Geräten ausgelegt sind – können Sie Testverfahren für die Medikamentenspiegelbestimmung überprüfen.
  • Flüssig, gebrauchsfertig
  • Enthalten Werte für die wichtigsten Analyseautomaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung MAS PAR TDM Quality Control
Nachweisbare Analyten Acetaminophen, Amikacin, Caffeine, Carbamazepine, Digoxin, Disopyramide, Estriol, Ethanol, Ethosuximide, Gentamicin, Lidocaine, Lithium, Methotrexate, N-acetylprocainamide (NAPA), Phenobarbital, Phenytoin, Primidone, Procainamide, Quinidine, Salicylate (SALY), Theophylline, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Thyroxine (T4 Total), Tobramycin, Tricyclic Antidepressants, Triiodthyronine Total (TT3), Valproic Acid, Vancomycin
Probentyp Serum
Typ Control
Füllstand 1
Menge 6 x 5 ml
Stabilität 36 Monate