missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mark3 Antibody (2G12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
238.00 CHF - 669.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Mark3 |
|---|---|
| Klon | 2G12 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18170399
|
Novus Biologicals
NBP2-37445 |
0.1 mL |
669.00 CHF
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18618795
|
Novus Biologicals
NBP2-37445-0.025ml |
0.025 mL |
238.00 CHF
0.03 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Mark3 Monoclonal specifically detects Mark3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.Spezifikation
| Mark3 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Cdc25C-associated protein kinase 1, cTAK1, C-TAK1, CTAK1ELKL motif kinase 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, EMK2, EMK-2, KP78, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, PAR1A, Protein kinase STK10, Ser/Thr protein kinase PAR-1, Serine/threonine-protein kinase p78 | |
| MARK3 | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 2G12 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Protein Kinase | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 4140 | |
| Purified recombinant fragment of human MARK3 (AA: 435-658) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 87 kDa |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts