missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mark3 Antibody (2G12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-37445
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mark3 Monoclonal specifically detects Mark3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Spezifikation
| Mark3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
| Cdc25C-associated protein kinase 1, cTAK1, C-TAK1, CTAK1ELKL motif kinase 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, EMK2, EMK-2, KP78, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, PAR1A, Protein kinase STK10, Ser/Thr protein kinase PAR-1, Serine/threonine-protein kinase p78 | |
| Mouse | |
| 87 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase | |
| 4140 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| 2G12 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| MARK3 | |
| Purified recombinant fragment of human MARK3 (AA: 435-658) expressed in E. Coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur