Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MARCKS. Source: E.coli Amino Acid Sequence: MGAQFSKTAAKGEAAAERPGEAAVASSPSKANGQ The MARCKS Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The MARCKS Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4082 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | MARCKS Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | 80K-L, 80K-L protein, FLJ14368, MACSmyristoylated alanine-rich C-kinase substrate, MRACKS, myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate, myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate (MARCKS, 80K-L), phosphomyristin, PKCSLFLJ90045, PRKCSL |
| Gensymbol | MARCKS |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke