Learn More
Invitrogen™ MAP3K9 (MLK1) Recombinant Human Protein
MAP3K9 (MLK1) is a serine/threonine protein kinase.
2615.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_149132 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 83.4kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15428503
|
Invitrogen™
PR7007A |
100μg |
2615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10118252
|
Invitrogen™
PV4012 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
MAP3K9 (MLK1) functions in the MAP kinase pathway.
Specifications
NP_149132 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
MLK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
83.4kDa | |
RUO - research use only | |
MAP3K9 (MLK1) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |