Learn More
Invitrogen™ MAP3K9 (MLK1) Recombinant Human Protein
MAP3K9 (MLK1) is a serine/threonine protein kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV4012
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10118252
  • 11220.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAP3K9 (MLK1) functions in the MAP kinase pathway.
Spezifikation
Spezifikation
NP_149132
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
MAP3K9 (MLK1)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
83.4kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
MLK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus