Learn More
Novus Biologicals™ MAP3K8/Tpl2/COT Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,25 mg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 1326 |
| Spezies | Human |
| Reinheit | >85%, by HPLC |
| Konzentration | 2.5 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-62178 |
| Gen-Alias | Cancer Osaka thyroid oncogene, c-COT, cot (cancer Osaka thyroid) oncogene, COTMEKK8, EC 2.7.11.25, ESTF, ESTFLJ10486, Ewing sarcoma transformant, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8, Proto-oncogene c-Cot, proto-oncogene serine/threoine protein kinase, Serine/threonine-protein kinase cot, Tpl-2, TPL2, Tumor progression locus 2, tumor progression locus-2 |
| Gensymbol | MAP3K8 |
| Menge | 0,25 mg |
| Forschungskategorie | Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase |
| Mehr anzeigen |