Learn More
Invitrogen™ MAP3K3 (MEKK3) Recombinant Human Protein
MAP3K3 (MEKK3) phosphorylates multiple MAP2Ks.
Marke:  Invitrogen™ PR7352A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15498563
  • 2605.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAP3K3 (MEKK3) directly regulates MAPK8 and extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) pathways.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002392
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
MAP3K3 (MEKK3)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
99.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE11 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus