Learn More
Invitrogen™ MAP3K3 (MEKK3) Recombinant Human Protein
MAP3K3 (MEKK3) phosphorylates multiple MAP2Ks.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002392 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 99.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498563
|
Invitrogen™
PR7352A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10108552
|
Invitrogen™
PV4194 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
MAP3K3 (MEKK3) directly regulates MAPK8 and extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) pathways.
Spezifikation
NP_002392 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
STE11 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
99.8kDa | |
RUO - research use only | |
MAP3K3 (MEKK3) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |