Learn More
Invitrogen™ MAP3K3 (MEKK3) rekombinantes humanes Protein
MAP3K3 (MEKK3) phosphoryliert mehrere MAP2Ks.
Marke:  Invitrogen™ PV4194
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10108552
  • 10050.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAP3K3 (MEKK3) reguliert MAPK8 und extrazelluläre signalregulierte Proteinkinase-Pfade (ERK) direkt.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002392
Gefroren
99.8 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
STE11 Kinase-Familie
Ja
Baculovirus
Protein Biology, Enzyme & Protein Activity Assays, Kinase Activity, Protein Assays and Analysis
50 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerin
1 mg
RUO - Nur für Forschungszwecke
MAP3K3 (MEKK3)
Human
GST-Markierung
Kinaseassay