Learn More
Invitrogen™ Human MAP3K14 (NIK), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP3K14 (NIK), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PR8920A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15488693
  • 2580.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAP3K14 phosphorylates and activates CHUK (IKKalpha) and IKBKB (IKK beta), which in turn phosphorylate IkB-alpha, releasing NF-KappaB leading to up-regulation of inflammatory response genes.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003945.2
100μg
STE Unique Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
96.9 kDa
MAP3K14 (NIK)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: STE Group
Baculovirus
Recombinant, Catalytic
Signal Transduction