Learn More
Invitrogen™ Human MAP3K14 (NIK), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP3K14 (NIK), GST Tag Recombinant Protein
838.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003945.2 |
---|---|
Gen-Alias | MAP3K14 (NIK) |
Kinase-Familie | STE Unique Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488693
|
Invitrogen™
PR8920A |
100μg |
2580.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15478773
|
Invitrogen™
PV4903 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10307993
|
Invitrogen™
PV4902 |
10 μg |
838.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
MAP3K14 phosphorylates and activates CHUK (IKKalpha) and IKBKB (IKK beta), which in turn phosphorylate IkB-alpha, releasing NF-KappaB leading to up-regulation of inflammatory response genes.
Spezifikation
NP_003945.2 | |
STE Unique Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
MAP3K14 (NIK) | |
Human | |
GST Tag |