missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mannose Phosphate Isomerase Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18126295 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18126295 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18126295 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP217215

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Mannose Phosphate Isomerase Polyclonal specifically detects Mannose Phosphate Isomerase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mannose Phosphate Isomerase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Knockout Validated
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer P34949
Gen-Alias CDG1B, EC 5.3.1, EC 5.3.1.8, FLJ39201, mannose phosphate isomerase, mannose-6- phosphate isomerase, mannose-6-phosphate isomerase, Phosphohexomutase, Phosphomannose isomerase, phosphomannose isomerase 1, PMI, PMI1phosphohexomutase
Gensymbole MPI
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MPI. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 47 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4351
Testspezifität Human. Species reactivity based on sequence identity: Rat (88%), Mouse (89%), Cow (93%).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.