Learn More
Abeba™ Manager 3120 Schuhe
Konstruktion aus Kalbsleder. Elektrostatisch ableitend.
235.15 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohlenmaterial | Leder |
Modell | 3120 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15628777
|
Abeba™
3120/39 |
39 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15638777
|
Abeba™
3120/40 |
40 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15648777
|
Abeba™
3120/41 |
41 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15658777
|
Abeba™
3120/42 |
42 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15668777
|
Abeba™
3120/43 |
43 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15678777
|
Abeba™
3120/44 |
44 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15688777
|
Abeba™
3120/45 |
45 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15698777
|
Abeba™
3120/46 |
46 |
235.15 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE
- Kalbsleder
- Schwarz
- Antistatische Außensohle aus Leder
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
Schwarz | |
Leder | |
3120 |
Mikrofaser | |
Leder |