Learn More
Abeba™ Manager 3120 Schuhe
Konstruktion aus Kalbsleder. Elektrostatisch ableitend.
Marke: Abeba™ 3120/44
Additional Details : Gewicht : 1.20000kg
Beschreibung
- CE
- Kalbsleder
- Schwarz
- Antistatische Außensohle aus Leder
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
Schwarz | |
Leder | |
Leder |
Mikrofaser | |
44 | |
3120 |