Learn More
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor mit Absonderung
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pCSG-IBA102
pCSG-IBA104
pCSG-IBA142
pCSG-IBA144
pCSG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag
Nicht markiert
Twin-Strep™-Tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Beschreibung
pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
- Für die episomale Expression auf hohem Niveau in Säugetierwirten unter G418-Selektion; enthält die folgenden Elemente:
- Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
- Episomale Replikation über Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus und dem von EBNA-1 codierten nuklearen Antigen in Zellen aus Menschen, Primaten und Kaninchen, und über SV40-Replikationsursprung in Zellen, die latent mit SV40 infiziert sind oder das SV40 große T-Antigen exprimieren (z. B. HEK293T COS-1, COS-7).
- Die Selektion stabiler Zelllinien ist durch das Neomycin-Resistenzgen (NeoR) möglich.
- Darüber hinaus ermöglicht der immediate-early Promotor des humanen Cytomegalievirus (CMV) eine Expression auf hohem Niveau in einem breiten Spektrum von Säugetierzellen.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pCSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pCSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Markergen | Ampicillin |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | Vector |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
| Inhalt und Lagerung | Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag |
| Menge | 5μ g |
| Vektor | pCSG-IBA144 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Episomale Expression (orIP, EBNA-1); BM40-Sekretionssignal |