Learn More
Abnova™ MALAT1 Split FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
1590.00 CHF - 2615.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | Metastase-assoziiertes Lunge-Adenokarzinom-Transkript 1 (nicht proteincodierend) |
Gen-Alias | HCN, MALAT-1, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16063515
|
Abnova™
FS0065.100UL |
100 μl |
1590.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16073515
|
Abnova™
FS0065.200UL |
200 μl |
2615.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
HCN, MALAT-1, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | |
378938 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
Metastase-assoziiertes Lunge-Adenokarzinom-Transkript 1 (nicht proteincodierend) | |
MALAT1 | |
DNA/RNA |